Learn More
Invitrogen™ TSLP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHTSLP
774.00 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human TSLP ELISA quantitates Hu TSLP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TSLP. Principle of the method The Human TSLP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TSLP ist eine 159-Aminosäure mit vier Helix-bundigen hämopoietischen Zytokinen, die über einen heterodimerischen Rezeptorkomplex aus dem menschlichen TSLP-Rezeptor und der IL-7R-alpha-Kette signalisiert. Sie wirkt sich auf myeloische Zellen aus und induziert die Freisetzung von T-Zellen-anziehenden Chemokinen aus Monozyten, verbessert die Reifung von CD11c (+)-dendritischen Zellen, naiven CD4 (+)- und CD8 (+)-T-Zellen in proallergische Effektoren und Primes dendritischer Zellen, um große Mengen an IL-12 nach der CD40-Liganden-Stimulation zu produzieren. TSLP beeinflusst die Regulierung der positiven Selektion regulatorischer T-Zellen und die Aufrechterhaltung peripherer CD4 (+)-T-Zellhomeostase. Sie induziert allergische Entzündungen durch direkte Aktivierung von Mastzellen und kann an der Pathophysiologie der entzündlichen Arthritis beteiligt sein. Sie wird im Herzen, in der Leber und in der Prostata exprimiert.Spezifikation
Gehäuse Q969D9 | |
3 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
85480 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Weitere Untersuchungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
3.28 bis 800 pg/ml | |
10 bis 6000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
TSLP | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Keine Angabe | |
1 Std 20 Min |