missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSHZ1 Monoclonal Antibody (2F1)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15598932
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15598932 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15598932 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA520956

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: SSLAKAASPI AKENKDFPKT EEVSGKPQKK GPEAETGKAK KEGPLDVHTP NGTEPLKAKV TNGCNNLGII MDHSPEPSFI NPLSALQSIM NTHLGKVSK.

This gene encodes a colon cancer antigen that was defined by serological analysis of recombinant cDNA expression libraries. The encoded protein is a member of the teashirt C2H2-type zinc-finger protein family and may be involved in transcriptional regulation of developmental processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSHZ1
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F1
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen TSHZ1
Gen-Zugriffsnummer Q6ZSZ6
Gen-Alias 5730407I04Rik; antigen NY-CO-33; CAA; D18Bwg1409e; Kiaa4206; mKIAA4206; Mtsh1; NY-CO-33; SDCCAG33; Serologically defined colon cancer antigen 3 homolog; serologically defined colon cancer antigen 33; Teashirt homolog 1; teashirt zinc finger family member 1; teashirt zinc finger homeobox 1; teashirt1; TSH1; Tshz1
Gensymbole TSHZ1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen TSHZ1 (NP_005777, 619 a.a. ~ 717 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10194
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.