Learn More
TSH-Receptor, B-Chain Mouse, Clone: TSHRB/1405, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Antigen | TSH-Receptor, B-Chain |
---|---|
Klon | TSHRB/1405 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961028
|
EnquireBio
7253-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
15971028
|
EnquireBio
7253-MSM5-P1 |
100 μg |
523.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
TSH-Receptor, B-Chain | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7253 | |
Recombinant human TSHR, B-Chain protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
42kDa |
TSHRB/1405 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_005268094 | |
TSHR | |
IgG2a | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
293T Cells. Thyroid gland |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TSH-Receptor, B-Chain Mouse, Clone: TSHRB/1405, enQuireBio™