Learn More
TSH beta Mouse anti-Human, Clone: 2G1H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66750-1-IG-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16838915
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TSH is a pituitary hormone of 28kDa, which stimulates thyroid growth and production of thyroid hormones. This antibody labels thyrotropic cells of the pituitary.
Spezifikation
Spezifikation
TSH beta
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P01222
TSHB
TSH beta Fusion Protein Ag27153
150 μL
Primary
Human
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
2G1H3
Unconjugated
TSHB
CHNG4, Thyrotropin alfa, Thyrotropin beta chain, Thyrotropin subunit beta, TSH B, TSH BETA, TSHB
Mouse
Protein A
RUO
7252
Antibody
IgG2b