Learn More
TSGA10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12593-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840384
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TSGA10 may play a role in the sperm tail fibrous sheath, a major sperm tail structure.
Spezifikation
Spezifikation
TSGA10
Polyclonal
Unconjugated
TSGA10
CEP4L, testis specific, 10, TSGA10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
211484, 252923, 80705
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6NY15, Q9BZW7, Q9Z220
TSGA10
TSGA10 Fusion Protein Ag3311
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat