Learn More
Invitrogen™ Humanes TSC22D3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP1549
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15205479
  • 167.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TSC22D3 synthetisches Peptid, PEP-1549, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem TSC22D3 überein. PEP-1549 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-34506 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
1831
gereinigt
Human TSC22D3
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q99576
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
TSC22D3
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS