Learn More
Tryptophan, Mikromol™
Beschreibung
Tryptophan
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Tryptophan |
| CAS | 54-12-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | DL-Tryptophan |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H12 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-Propansäure |
| Mehr anzeigen |