Learn More
Novus Biologicals™ Tryptophan hydroxylase 2 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18419930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18419930 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18419930 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP177559PEP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 121278
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zur Verwendung mit (Anwendung) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-77559. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gen-Alias ADHD7, EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, FLJ37295, MGC138872, Neuronal tryptophan hydroxylase, NTPHMGC138871, tryptophan 5-hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, tryptophan hydroxylase 2
Gensymbol TPH2
Menge 0,1 mg
Forschungskategorie Lipid and Metabolism, Phospho Specific
Lagerungspuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.