Learn More
Tryptophan EP Verunreinigung A, Mikromol™
Artikelnummer. 30052537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052537 100 mg 100 Milligramm
30050164 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052537 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0172.09
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tryptophan EP Verunreinigung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Ethylidenebistryptophan
CAS 132685-02-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C24 H26 N4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid (1,1'-Ethylidenebistryptophan), Tryptophan Imp. A (EP), Tryptophan USP Related Compound A, Tryptophan USP RC A, 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid, 1,1'-Ethylidenebistryptophan, Tryptophan Related Compound A, Tryptophan Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
SMILES CC(n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12)n3cc(C[C@H](N)C(=O)O)c4ccccc34
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-[1-[1-[3-[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]indol-1-yl]ethyl]indol-3-yl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 434.49
Menge 100 mg
Formelmasse 434.1954 g/mol