Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. 13255489
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
10.0 g + 0.3 g
100,0 g + 1,5 g
100,0 g bis 101,5 g
1000 bis 1005 g
450 bis 454 g
500.0 - 504.0 g
90 bis 90,5 g
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Packungsgröße
13255489 500.0 - 504.0 g 10 Stück
12786959 10.0 g + 0.3 g -
15632129 450 bis 454 g -
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 Stück
12864132 90 bis 90,5 g 10 Stück
12854132 100,0 g bis 101,5 g 10 Stück
15832357 1000 bis 1005 g 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13255489 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0351V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 CHF
    177.06 CHF / 10 Stück
    Sparen 7.94 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Medium können Sie eine Vielzahl von Mikrotrganismen in praktischen, vorbereiteten Flaschen züchten.
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon, die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Arzneimittelbüchern1, 2, 3, 4 und Lebensmitteltestmethoden für das Wachstum einer Vielzahl von Organismen spezifiziert.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Straw, clear
Form Liquid
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Broth Tube
Sterilität Sterile
Klasse des Zielorganismus Bacteria
Testtyp Microbial Detection
Füllgewicht 500.0 - 504.0 g
Menge 10 x 500 mL