Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar-Abklatschplatten
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Agar Kontaktplatte Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen. Für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern geeignet. Das Medium entspricht den Formulierungen des internationalen Arzneibuchs1, 2, 3, 4
Mit der leicht zu handhabenden TRYPTONE Soya Agar Kontaktplatte können Sie mühelos Oberflächenbeprobung durchführen.
- Einfach zu handhabendes, kuppelförmiges Bodenformat für mühelose Oberflächenbeprobung.
- Gleichbleibende Leistung: Glatte, gleichmäßige Agaroberfläche durch spezialisierten Herstellungsprozess.
- Einfaches Stapeln für mehr Stabilität bei Handhabung und Transport.
- Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Der kuppelförmige Boden der Thermo Scientific Abklatschplatten verhindert, dass Agar herausfällt. Die GripFit™ Technologie erleichtert die Handhabung der Platten. Der Deckel kann während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden. Die gitterförmige innere Schicht der Platte ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor melden, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt. Leichtes Stapeln erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten.
Unsere Abklatschplatten werden mit einem speziellen automatischen Verfahren hergestellt, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten. Zur Probenahme wird die kuppelförmige Fläche des Agar sanft auf der zu beprobenden Oberfläche ausgerollt. Wenn krankheits- oder infektionserregende Mikroorganismen vorhanden sind, wachsen diese zu einfach sichtbaren Kolonien auf der Oberfläche des Agars. Dies ist eine zuverlässige und effektive Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Reinheit von Oberflächenbereichen und hilft bei der Kontrolle unsichtbarer Gefahren, die mit mikrobieller Kontamination im Zusammenhang stehen. Wachstum ist innerhalb von drei Tagen bei Bakterien und innerhalb von fünf Tagen bei Pilzen klar sichtbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 12 °C |
| Beschreibung | Trypton-Soja-Agar-Kontaktplatten |
| Format | 55 mm-Kontaktplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 13.5 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Packung |