Learn More
Tryptamin, TRC
Artikelnummer. 17982135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982135 10 g 10 Gramm
17931825 50 g 50 Gramm
17962355 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89460010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-54-1
Summenformel C10 H12 N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
Synonym Indole, 3-(2-aminoethyl)- (8CI), 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethylamine, 2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indole, 3-(2-Aminoethyl)indole, 3-Indoleethanamine, 3-Indoleethylamine, NSC 165212, Tryptamin, Tryptamine, β-(3-Indolyl)ethylamine, 1H-Indole-3-ethanamine
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES NCCc1c[nH]c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) >95%