Learn More
Tryptaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tryptamine hydrochloride |
| CAS | 343-94-2 |
| Summenformel | C10 H12 N2 . H Cl |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethanamine HCl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.677 |
| Formelmasse | 196.0767 |