Learn More
Tryptamin Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10193010
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 343-94-2 | C10H12N2·HCl | 196.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343-94-2
Summenformel C10H12N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 196.68
MDL-Nummer MFCD00012682
InChI-Schlüssel KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 253°C to 255°C
Farbe Beige bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 22, I, 636
Merck Index 14, 9796
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 64g/L (20°C)
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tryptamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.