Learn More
Abnova™ Trypsin Inhbitor (Ovomucoid) (Egg White)
Artikelnummer. 16171780
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 16171780
Marke: Abnova™ P5243.1g
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Used for IA
#REF!
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoassay
Molekulargewicht ∽28kDa
Name Trypsin Inhibitor (Ovomucoid) (Egg White)
Vorbereitungsmethode Mucoprotein and antitryptic factor purified from egg white described by Lineweaver and Murray, J. Biol. Chem., 171, 565 (1947)
Menge 1 g
Lagerungsbedingungen Store at 4°C. Reconstituted with 0.001 N HCl at a concentration of 1.0 mg/ml.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung TRYPSIN
Biologische Aktivität 1mg inhibits at least 1.2 mg trypsin (Cat. # P5255).
Spezies Chicken
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Mucoprotein and antitryptic factor purified from egg white described by Lineweaver and Murray, J. Biol. Chem., 171, 565 (1947)
Form Lyophilized