Learn More
Invitrogen™ TrueTag™ Spender-DNA-Kit, RFP
Das Invitrogen™ TrueTag DNA-Spenderkit, RFP, bietet eine schnelle Lösung zur Förderung eines hocheffizienten (bis zu 100 % bearbeitete Zellen) Gen-Taggings mit transfektionsfähiger Spender-DNA für Genom-Editierungsexperimente.
Marke: Invitrogen™ A42993
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Das Invitrogen TrueTag DNA-Spenderkit, RFP, bietet eine schnelle Lösung zur Förderung eines hocheffizienten (bis zu 100 % bearbeitete Zellen) Gen-Taggings mit transfektionsfähiger Spender-DNA für Genom-Editierungsexperimente.
Zu den Vorteilen des TrueTag DNA-Spenderkits gehören:
- PCR-Amplifikation in einem Schritt zur Generierung von Spendervorlagen—Kein Klonen erforderlich
- Generieren von transfektionsfähigen DNA-Spendern in Stunden statt Tagen
- Anreichern von bis zu 100 % GFP-markierte Zellen
Das TrueTag Spender-DNA-Kit, RFP, bietet eine vollständige Lösung zur Herstellung eines hochwertigen DNA-Spenders, um Gene mit einem Selektionsmarker und GFP zu kennzeichnen. Es können einfach zwei locus-spezifische Primer bereitgestellt werden, um Homologiearme hinzuzufügen, PCR-Amplifikation und Reinigung für einen transfektionsfähigen Spender in Stunden und nicht in Tagen. Jedes Kit soll Anwendern Folgendes ermöglichen:
- Markieren des Carboxy- (C-) oder Amino- (N-) Terminus Ihres Gens von Interesse
- Auswahl aus Puromycin oder Blasticidin Selektionsmarker—je nachdem, was dem Zellmodell am besten entspricht
- Einfaches Entfernen von Antibiotika-Resistenzmarkern mit Cre/Lox nach der Zellanreicherung
Im Kit enthalten:
- Vier Vorlagen für lineare Spender: N-Terminus/Puromycin-Resistenz, N-Terminus/Blasticidin-Resistenz, C-Terminus/Puromycin-Resistenz, C-Terminus/Blasticidin-Resistenz
- Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
- PCR-Reinigungssäulen und -Puffer
- Positivkontrollprimer zur Markierung von humanem Beta-Aktin (ACTB)
Intuitive Software zur schnellen Entwicklung genspezifischer Reagenzien
Zielspezifische Reagenzien für die Genbearbeitung sind für das ordnungsgemäße Knock-in des fluoreszierenden Tags erforderlich. Die webbasierte Software Invitrogen TrueDesign Genome Editor wurde speziell für folgende Aufgaben entwickelt:
- Identifizieren des Zielgen-Transkripts
- Festlegen der Einfügestelle
- Entwurf und einfache Bestellung aller erforderlichen Komponenten
Benötigte Reagenzien sind über TrueDesign Software erhältlich (nicht im Kit enthalten)
- CRISPR Guide RNA oder TALENs, die neben N- oder C-Terminus entwickelt wurden
- Oligos zur PCR-Amplifikation Ihres Spenders und Hinzufügen geeigneter Homologiearme
- Sequenzierungs-Primer für die Beurteilung der CRISPR-Cas9-Spaltungseffizienz
- Verifizierungsprimer zur Validierung des korrekten Einsetzens des TrueTag DNA-Spenders
Auch separat oder als Teil des TrueDesign-Arbeitsablaufs erforderlich und erhältlich
- TrueCut Cas9 Protein v2, TrueCut HiFi Cas9 Protein oder GeneART CRISPR mRNA
- CRISPRMAX Transfektionsreagenz oder MessengerMAX Transfektionsreagenz
Spezifikation
• TrueTag Kit für Assemblierung, Lagerung bei -20 °C • TrueTag Aufreinigungskit, Lagerung bei Raumtemperatur |
|
Kit | |
RFP | |
TrueTag™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Markierung: RFP | |
Fluoreszierende Genkennzeichnung, Zelllinienentwicklung | |
10 Reaktionen | |
Spender-DNA-Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.