Learn More
Invitrogen™ TrueTag™ Spender-DNA-Kit, RFP-Stamm
Das Invitrogen TrueTag Spender-DNA-Kit, RFP-Stamm, bietet eine schnelle Lösung zur Förderung eines hocheffizienten (bis zu 100 % bearbeitete Zellen) Taggings von stillen oder differentiell exprimierten Genen mit transfektionsfähiger Spender-DNA.
Marke: Invitrogen™ A53813
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Eine schnelle Lösung zur Förderung eines hocheffizienten (bis zu 100 % bearbeitete Zellen) Taggings von stillen oder differentiell exprimierten Genen mit transfektionsfähiger Spender-DNA
- Das Kit bietet alles, was für die Herstellung eines hochwertigen DNA-Spenders erforderlich ist, um die Gene mit einem Selektionsmarker und GFP Stamm zu kennzeichnen.
- Es können einfach zwei locus-spezifische Primer bereitgestellt werden, um Homologiearme und PCR-Amplifikation des Spenders hinzuzufügen
- PCR-Amplifikation in einem Schritt zur Generierung von Spendervorlagen—Kein Klonen erforderlich
- Generieren von transfektionsfähigen DNA-Spendern in Stunden statt Tagen
- Sparen Sie bis zu 3 Monate mit einer Anreicherung im Vergleich zur Isolierung und Charakterisierung einzelner Zellen.
- Anreichern von bis zu 100 % RFP Stamm-markierte Zellen
Jedes Kit soll Anwendern Folgendes ermöglichen:
- Anreichern von markierten Zellen, auch wenn das Zielprotein nicht exprimiert wird
- Wahl zwischen einer Fusion oder einem koexprimierten Fluoreszenz-Tag
- Auswahl aus Puromycin oder Blasticidin Selektionsmarker—je nachdem, was dem Zellmodell am besten entspricht
- Einfaches Entfernen von Antibiotika-Resistenzmarkern mit Cre/Lox nach der Zellanreicherung
Im Kit enthalten:
- Vier Vorlagen für lineare Spender: C-Terminus/Puromycin-Resistenz + 2A, C-Terminus/Blasticidin-Resistenz + 2A, C-Terminus/Puromycin-Resistenz, C-Terminus/Blasticidin-Resistenz
- Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
- PCR-Reinigungssäulen und -Puffer
- Positivkontrollprimer zur Markierung von humanem sauren Gliafaserprotein (GFAP)
Intuitive Software zur schnellen Entwicklung genspezifischer Reagenzien
Target-spezifische Reagenzien für die Genbearbeitung sind für das ordnungsgemäße Knock-in des fluoreszierenden Tags erforderlich. Die webbasierte Software Invitrogen TrueDesign Genome Editor erledigt die Designarbeit für Sie:
- Identifizieren des Target-Gen-Transkripts
- Festlegen der Einfügestelle
- Entwurf und einfache Bestellung aller erforderlichen Komponenten
Benötigte Reagenzien sind über die TrueDesign Software erhältlich (nicht im Kit enthalten):
- CRISPR Guide RNA oder TALENs, die neben N- oder C-Terminus entwickelt wurden
- Oligos zur PCR-Amplifikation Ihres Spenders und Hinzufügen geeigneter Homologiearme
- Sequenzierungs-Primer für die Beurteilung der CRISPR-Cas9-Spaltungseffizienz
- Verifizierungsprimer zur Validierung des korrekten Einsetzens des TrueTag DNA-Spenders
Auch separat oder als Teil des TrueDesign-Arbeitsablaufs erforderlich und erhältlich:
- TrueCut Cas9 Protein v2, TrueCut HiFi Cas9 Protein oder GeneART CRISPR mRNA
- CRISPRMAX Transfektionsreagenz oder MessengerMAX Transfektionsreagenz
Spezifikation
Zelluläre Bildgebung | |
10 Reaktionen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures