missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 μg/μL)

Artikelnummer. 17484673
Click to view available options
Menge:
10 μg
25μ g
Konzentration:
1 μg/μl
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17484673

Marke: Invitrogen™ A50575

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet.TrueCut™ HiFi Cas9 Protein eignet sich ideal für Anwendungen, die empfindlich auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist.

  • Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet
  • Nahezu vollständige Eliminierung von Off-Target-Ereignissen in allen getesteten Zelllinien, einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm
  • Behält die maximale Effizienz der zielgerichteten Bearbeitung im Vergleich zu TrueCut™ Cas9 Protein v2 bei
  • Transfektionsbereit mit Elektroporation oder lipidvermittelten Transfektionsreagenzien
  • Hergestellt unter strengen ISO-13485-Qualitätsstandards
  • Ideal für Anwendungen, die auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist
  • Eliminiert zeitaufwändige Klonierungsschritte

Erhältlich in zwei Konzentrationen

  • 1 μg/μl - Zur Verwendung in Standard-Bearbeitungsszenarien
  • 5 μg/μl - Zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
  • Kundenspezifische Größen oder Konzentrationen bitte anfragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 1 μg/μl
Reinheit ≥ 90 %
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Quelle E. coli
Menge 25μ g
Produkttyp HiFi Cas9
Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt