Learn More
Heathrow Scientific™ Geriffelte True North™ Gefrierboxen
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
50 Röhrchen
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Aus geriffeltem Polypropylen
- Einfach zusammengebaute Boxen werden flach verpackt geliefert
- Langlebiger als Karton, da sie nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sind
- Erhebliche Verringerung des Risikos von Schimmelpilz
- Teiler, die im Lieferumfang enthalten sind
- Kann bei Temperaturen von bis zu -80°C gelagert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Typ | Gefrierschrank |
| Aufnahmevermögen | 50 Röhrchen |
| Enthält | Unterteilungen |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 18,79 x 19,81 x 4,06 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,4 in. |
| Mehr anzeigen |