Learn More
TRPM8 Antibody (M571), R&D Systems™
Codice prodotto. 18601544 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601544 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18601544 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP323237
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRPM8 Monoclonal specifically detects TRPM8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TRPM8
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone M571
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200
Formulazione PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Alias gene Long transient receptor potential channel 6, LTrpC-6, LTRPC6, MGC2849, short form of the TRPM8 cationic channel, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8, Transient receptor potential p8, transient receptor potential subfamily M member 8, trp-p8, TRPP8transient receptor potential cation channel subfamily M member 8
Specie ospite Mouse
Immunogeno Clone M571 was generated from TRPM8 synthetic peptide (coupled to carrier) corresponding to amino acids in the extracellular region of human TRPM8. This site is well conserved in rat and mouse TRPM8, but has low homology to other TRPM family members. [UniProt# Q7Z2W7]
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79054
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.