Learn More
Troxerutin (85%), TRC
Artikelnummer. 30456975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456975 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89320050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Troxerutin
CAS 7085-55-4
Summenformel C33 H42 O19
Menge 50 mg
Synonym 2-[3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-dihydroxy-3',4',7-tris(2-hydroxyethoxy)flavone 3-[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], 3,5-Dihydroxy-3',4',7-tris(2-hydroxyethoxy)flavone 3-rutinoside, 3',4',7-Tri-O-(β-hydroxyethyl)rutoside, 3',4',7-Tris(hydroxyethyl)rutin, Factor P-Zyma, Posorutin, Rufen-P4, Ruven, THR, TriHER, Trioxyethylrutin, Tris(hydroxyethyl)rutin, Tris(hydroxyethyl)rutoside, Tris-O-(2-hydroxyethyl)rutin, Tris-O-(β-hydroxyethyl)rutoside, Troxerutin, Troxerutine, Troxevazin, Vastribil, Veinamitol, Veniten, Venoruton P4, Vitamin P4, Z 6000
InChI-Formel InChI=1S/C33H42O19/c1-14-23(38)26(41)28(43)32(49-14)48-13-21-24(39)27(42)29(44)33(51-21)52-31-25(40)22-17(37)11-16(45-7-4-34)12-20(22)50-30(31)15-2-3-18(46-8-5-35)19(10-15)47-9-6-36/h2-3,10-12,14,21,23-24,26-29,32-39,41-44H,4-9,13H2,1H3/t14-,21+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,32+,33-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(OCCO)c(OCCO)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name 2-[3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 742.68
Formelmasse 742.232