Learn More
Uvex™ Trousers 8997-Midnight Navy
Artikelnummer. p-7232027 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17206911
Marke: Uvex™ 8966806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
  • Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m², Köpergewebe
  • Diese Hose ist nach physiologischen Gesichtspunkten optimiert mit anatomisch platzierten Stretcheinsätzen und kontrastfarbigen Einsätzen für dauerhaftes Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit.
  • Weitenverstellbarer Gummizug sorgt für eine optimale Passform, viele unterschiedliche Taschen bieten ausreichend Stauraum, Stretcheinsätze im Kniebereich für mehr Bewegungsfreiheit, sportlicher Stil, geeignet für industrielle Wäsche
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
  • Pflegeanleitung: Bei 95 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
  • Standards: EN 14404 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Kombination mit Knieschutzpolstern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 46
Geschlecht Herren
Produkttyp General Purpose Pants
Material Cotton
Farbe Blau
Knöchelform Straight
Saumtyp Taped
Anzahl Taschen 6
Verschlusstyp Knöpfe; Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Dicke ca. 0,245 g/m²