Learn More
Tropylium-Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427946
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11427946
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14045.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177.94 g/mol
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant oder Reagenz, das an Retro-Buchner-Reaktionen zur Synthese von Arylcyclopropanen beteiligt ist, α ;-Cyanierung von Iminen, elektrochemische Redoxtransformationen, oxidative C-H-Aktivierung aliphatischer Aldehyde.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27081-10-3
Summenformel C7H7BF4
Molekulargewicht (g/mol) 177.94
MDL-Nummer MFCD00013402
InChI-Schlüssel SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
IUPAC-Name Cyclohepta-1,3,5-trien;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropylium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3574512
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
Formelmasse 177.94
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tropylium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tropylium tetrafluoroborate