missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tropikamid, TRC

Artikelnummer. 30005645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005645 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT892650100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1508-75-4
Summenformel C17 H20 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.35
Synonym N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
IUPAC-Name N-Ethyl-3-Hydroxy-2-Phenyl-N-(Pyridin-4-Ylmethyl)Propanamid
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tropicamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Formelmasse 284.1525
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.