Learn More
Tropicamide, Tocris Bioscience™
Beschreibung
Tropicamide is an M4 selective muscarinic receptor antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Summenformel | C17H20N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | tropicamide, mydriacyl, mydriaticum, mydriafair, tropicacyl, minims tropicamide, bistropamide, epitromina, tropicamidum, mydrum |
| InChI-Schlüssel | BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(CO)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-Name | N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.359 |
| PubChem CID | 5593 |
| Mehr anzeigen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?