Learn More
Tropicamid, Mikromol™
Beschreibung
Tropicamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tropicamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H20 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-Ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamid |
| Mehr anzeigen |