Learn More
Tropensäure, TRC
Artikelnummer. 17921815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17921815 25 g 25 Gramm
17993495 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89262025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-63-6
Summenformel C9 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Atropine Imp. C (EP), (±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (±)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (±)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-phenylpropansäure
SMILES OCC(C(=O)O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Tropic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Formelmasse 166.063
Reinheit (%) >95%