Learn More
Tropaeolin Oo, Honeywell™, Fluka™
Artikelnummer. 15613200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15613200 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15613200 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310525G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, S.-Nr.: 179
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropaeolin Oo
Namenshinweis Indikator, S.-Nr.: 179
CAS 554-73-4
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H14N3NaO3S
MDL-Nummer MFCD00038130
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3831566
Menge 5 g
InChI-Schlüssel MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Pulver
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-Name Natrium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzensulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 375.38
PubChem CID 23668839
Formelmasse 375.38 mol