Learn More
Tropaeolin O Natriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15673830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15673830
Marke: Honeywell-Fluka 3266325G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropaeolin O Natriumsalz
CAS 547-57-9
Summenformel C12H10N2NaO5S
MDL-Nummer MFCD00007499
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4173410
InChI-Schlüssel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
IUPAC-Name 4-[(2Z)-2-(2-Hydroxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)hydrazinyl]Benzolsulfonsäure; Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 317.271
PubChem CID 87071197
Formelmasse 316.27 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige-Braun bis Orange
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver