Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, rein
Artikelnummer. 10236250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10236250
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190180250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-57-9
Summenformel C12H10N2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 317.271
MDL-Nummer MFCD00007499
InChI-Schlüssel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 87071197
IUPAC-Name 4-[(2Z)-2-(2-Hydroxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)hydrazinyl]Benzolsulfonsäure; Natrium
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Merck Index 15, 9954
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 316.26
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Farbe Braun bis rostrot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver