Beschreibung
- Dünner und flexibler, vollbeschichteter Isolierhandschuh mit hohem Schnittschutz
- Schnittfestigkeit: Stufe F / ANSI A6
- Vollständig getauchter Nitrilschaum sorgt für guten Halt bei Nässe und Trockenheit.
- Weiches Fleecefutter für Komfort bei kalten Bedingungen
- Die strapazierfähige und leichte Beschichtung gewährleistet die lange Lebensdauer der Handschuhe bei abrasiven Anwendungen.
- Gut 360° Atmungsaktivität
- Ultrafeine Beschichtung für maximale Tastsensibilität
- Touchscreen-Funktionen zur Nutzung mit Bildschirmgeräten
- Minimierte Partikelabgabe
- Die desinfizierte, antimikrobielle Beschichtung sorgt für zusätzliche Frische.
- Passt sich perfekt an die Hand an und fühlt sich an wie eine zweite Haut
- Kontakthitzeschutz bis 250 °C / 482 °F °für kurze Zeit (max. 15 Sek.).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Schnitt A6, Punktion 5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43F, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Schwarz, Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Material | Nitrilschaum |
| Produkttyp | Kältebeständige Handschuhe |
| Größe | Klein |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 482 °F |
| Temperature (Metric) Max | 250 °C |
| Mehr anzeigen |