Learn More
Trolox, TRC
Artikelnummer. 17923405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923405 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT892560250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53188-07-1
Summenformel C14 H18 O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.2903
Synonym 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid, (±)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic Acid, (R,S)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromanecarboxylic Acid, (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, (±)-Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic Acid, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid, Trolox C
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2,5,7,8-Tetramethyl-3,4-Dihydrochromin-2-Carboxylsäure
SMILES CC1=C(C2=C(C(C)=C1O)CCC(C)(C(O)=O)O2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trolox
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Formelmasse 250.1205
Reinheit (%) >95%