Learn More
Syngene™ Rollwagen mit Füßen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7184513 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
81,28 cm
121,92 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16534341
Marke: Syngene™ SYN32TRF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rollwagen mit 4 feststehenden Füßen.
  • 4 Nivellierfüße
Specifications
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Enthält Füße
Breite (metrisch) 81,28 cm
Produkttyp Rollwagen