Learn More
Blanco™ Transportwagen
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 65 x 95 cm
70 x 50 x 95 cm
70 x 50 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
Anzahl Einschübe:
2
3
Gewicht (metrisch):
11 kg
13 kg
15 kg
18 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wagen in verschiedenen Größen mit zwei oder drei Böden für den Einsatz in Großküchen, in der Gastronomie oder in jeder Umgebung zum Wegräumen, Servieren, Transportieren oder Zwischenlagern. Diese Wagen mit starrem Rahmen und geschweißten Böden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und können 120 kg Ladung aufnehmen.
- Runde hohe Kanten ohne scharfe Ecken halten alles sicher an seinem Platz
- Einteilige geschweißte Böden sorgen für maximale Stabilität und Festigkeit
- Eine schalldämmende Matte unter jedem Boden dämpft Abrollgeräusche
- Korrosionsbeständige Lenkrollen aus Polyamid nach DIN 18867-8
- Robuste Stoßfängerschienen an den Rollen schützen vor Kratzern und Schrammen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) Einschub | 90 cm |
| Breite (metrisch) Einschub | 55 cm |
| Produkttyp | Rollwagen |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 18867-8 |
| Tiefe (metrisch) | 55 cm |
| Beschreibung | Hohe Ränder mit abgerundetem Profil |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 65 x 95 cm |
| Höhe (metrisch) | 95 cm |
| Enthält | Räder mit Stoßfängern, Geräuschdämpfungsmatte |
| Länge (metrisch) | 100 cm |
| Mehr anzeigen |