Learn More
Tritylchlorid, polymergestützt, 1 % quervernetzt, 100 bis 200 Mesh, 0.5 bis 2.5 mmol/g auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488590 1 g 1 Gramm
11478590 5 g 5 Gramm
11498590 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044397.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-83-5
Summenformel C19H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 278.78
MDL-Nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI-Schlüssel JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trityl chloride
Namenshinweis Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 2.5mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Farbe Weiß
Netzgröße 100 to 200 Mesh
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name (Chlordiphenylmethyl)benzol
Physikalische Form Perlen