Learn More
Tritosulfuron-Metabolit BH635-4 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327272 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327272 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17894750AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tritosulfuron Metabolite BH635-4
CAS 1418095-29-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tritosulfuron Metabolite BH635-4
Versandbedingung -18°C
Summenformel C10 H10 F3 N5 O4 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[[[(aminocarbonyl)amino]iminomethyl]amino]carbonyl]-2-(trifluoromethyl)-
InChI-Formel InChI=1S/C10H10F3N5O4S/c11-10(12,13)5-3-1-2-4-6(5)23(21,22)18-9(20)17-7(14)16-8(15)19/h1-4H,(H6,14,15,16,17,18,19,20)
SMILES NC(=O)NC(=N)NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-(N-Carbamoylcarbamimidoyl)-3-[2-(trifluormethyl)phenyl]sulfonylharnstoff
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 353.28
Menge 1 mL
Formelmasse 353.0406 g/mol