Learn More
J.T. Baker™ Triton™ X100
Artikelnummer. 10421871 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10421871
Marke: J.T. Baker™ 2838.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Laborreagenz mit BAKER-Gütegrad, verpackt in einer Glasflasche.
BAKER Chemikalien sind für den Laborgebrauch, organische Synthesen und die Routineforschung bestimmt, und werden normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assays (durch GC) kontrolliert.
Spezifikation
Farbe Blassgelb
Enthält Glasflasche
Summenformel (C2H4O)nC14H22O
Formelmasse 647 mol
Synonym Octylphenoxypolyethoxyethanol, TX-100, Mono-300
Löslichkeit Löslich
Inhalt und Lagerung An einem kühlen und trockenen Ort lagern
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigungsmittel, Zelllyse
Menge 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X100
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyethylene glycoloctylphenyl ether