Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-405
Artikelnummer. 10043623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10043623 250 ml 250 Milliliter
10733601 1 l 1 Liter
10514664 2,5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10043623 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 215692500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-405
Farbe Gelb
Namenshinweis 70% Solution in Water
CAS 9002-93-1, 7732-18-5
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 120.0°C
Schmelzpunkt -4.0°C
Dichte 1.0800g/mL
Menge 250 ml
Flammpunkt >109°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4360 to 1.4380
Relative Dichte 1.08
Summenformel C16H26O2.
MDL-Nummer MFCD00132505
Merck Index 15, 6850
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
PubChem CID 5590
Formelmasse 1968.47
Reinheit (%) ≥65%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Triton|TS X-405, 70% solution in water
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.