Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11944741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944741 10 L Kunststofftrommel 10 Liter
10591461 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
10703411 1 l EcoSafPak™ 1 Liter
10541754 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11944741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Siedepunkt 270.0°C
Schmelzpunkt 6.0°C
Dichte 1.0670g/mL
Menge 10 L
Flammpunkt 274°C
Verpackung Kunststofftrommel
Brechungsindex 1.4900 to 1.4920
Relative Dichte 1.067
Viskosität 240 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6850
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
Formelmasse 646.85