Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triton™ X-100 |
| Siedepunkt | 270.0°C |
| Schmelzpunkt | 6,0 °C |
| Dichte | 1.0670g/mL |
| Menge | 2.5 L |
| Flammpunkt | 274°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.4900 to 1.4920 |
| Relative Dichte | 1.067 |
| Viskosität | 240 mPa.s (25°C) |
| Mehr anzeigen |