Beschreibung
- Triton™ X-100 wird hauptsächlich in der Industrie und in Haushaltsreinigungsmitteln sowie in Emulgierungsmitteln eingesetzt
- Es wird in fast allen Arten von flüssigen, pastösen und pulverförmigen Reinigungsmitteln eingesetzt, von schweren Industrieprodukten bis hin zu sanften Detergenzien für empfindliche Textilien
- Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von primären Emulgatormischungen, die bei der Herstellung von Emulsionspolymeren, Stabilisatoren in Latexpolymeren und Emulgatoren für landwirtschaftliche Emulsionskonzentrate und benetzbare Pulver verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TRITON™ X-100 |
| Farbe | Farblos bis gelb |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
| Menge | 500 ml |
| Strukturformel | (C2H4O)x. C14H22O |
| Löslichkeitsinformationen | Mischbar in Wasser, polaren organischen Lösungsmitteln (Alkoholen, Glykolen, Ethern, Ketonen usw.) & aromatischen Kohlenwasserstoffen; löslich in organischen Salzlösungen & wässrigen Mineralsäuren; unlöslich in aliphatischen Kohlenwasserstoffen. |
| IUPAC-Name | 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol |
| Formelmasse | 625 Durchschnitt |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triton X-100
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.