Learn More
Triton™ X-100, Molekularbiologie-Reagenzqualitär, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456631 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456631 250 ml 250 Milliliter
11436631 50 ml 50 Milliliter
11446631 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11456631 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219485483
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-Polyethylenglycol, 4-(1, 1, 3
PubChem CID 5590
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Dichte 8.9 lb./gal.
Menge 250 ml
Güte Molekularbiologie
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100, molecular biology reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: triton X-100