Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer mit Glycerol, 2 X, pH-Wert 7.4
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 125mL. |
| Format | Flüssig |
| Produkttyp | Lysepuffer |
| Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |