Learn More
Cytochrome P450 2E1 Antibody (M12P4H2), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18607596 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607596 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607596 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308831PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.49 CHF
    813.75 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 117.74 CHF
    12% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytochrome P450 2E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytochrome P450 2E1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone M12P4H2
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène 4-nitrophenol 2-hydroxylase, CPE1, CYP2Ecytochrome P450 2E1, CYPIIE1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, Cytochrome P450-J, EC 1.14.13.-, EC 1.14.13.n7, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, P450C2E, P450-J, xenobiotic monooxygenase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Ovalbumin-conjugated synthetic peptide HIGFGCIPPR (C-terminal sequence) (Uniprot: P05181)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1571
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.