Learn More
BD Biosciences™ Tritest: CD3 FITC/CD4 PE/CD45 PerCP (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klon SK7 (Leu-4) SK3 (Leu3a) 2D1 (CE/IVD)
- Dieses BD TriTEST™ CD3-Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)/CD4-Phycoerythrin (PE)/CD45-Peridinin-Chlorophyll-Protein (PerCP) ist ein dreifarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer und dient zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zahlen von reifen humanen T-Lymphozyten (CD3+) und der Helfer-/Induktor- (CD3+CD4+) T-Lymphozyten-Untergruppen in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
- Bei Verwendung mit BD Trucount™ Röhrchen können die absoluten Zahlen dieser Populationen in einem einzelnen Röhrchen bestimmt werden.
- Dieses BD Tritest Reagenz und Trucount Röhrchen können mit dem FACS™ Loader verwendet werden. Das Reagenz kann mit oder ohne Isotyp-Kontrolle verwendet werden.
- Inhalt:
- Spezifität: CD3, Klon: SK7 (Leu-4), Format: FITC, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 916
- Spezifität: CD4, Klon SK3 (Leu3a), Format: PE, Isotyp: IgG<sub>2b</sub> K, Entrez Gen-ID: 920
- Spezifität: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin. |
| Anzahl Tests | 50 Tests |
| Menge | 50 Tests |
| Kennzeichnung | CE/IVD |
| Produkttyp | Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie |