missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trisodium Isocitric Acid, Trisodium Isocitric Acid, TRC

Artikelnummer. 30133489
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133489 10 g 10 Gramm
17927614 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133489 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88625010G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C6 H5 O7 . 3 Na
Molekulargewicht (g/mol) 258.07
Synonym Sodium isocitrate, 3-Carboxy-2,3-dideoxypentaric Acid Trisodium Salt;
IUPAC-Name trisodium;1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trisodium Isocitric Acid
CAS 1637-73-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
Formelmasse 257.9728
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.