Learn More
Melford Trinatriumcitrat, Dihydrat, [Citronensäure, Trinatriumdihydrat]
Artikelnummer. 30018778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018778 1 kg 1 Kilogramm
30018779 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018778 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S230401000.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 6132-04-3
Summenformel: C 6 H 5 Na 3 O 7 2H 2 O
Molekulargewicht: 294,1
Spezifikation
CAS 4-3-6132
Summenformel C6H5Na3O7-2H2O
Menge 1 kg