Learn More
Trinatriumcitrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trisodiumcitrat-Dihydrat wird häufig in Lebensmitteln, Getränken und Füllstoffen als Puffer, zur Sequestrierung oder als Emulgiermittel eingesetzt. Wurde als Antikoagulant bei Bluttransfusionen, osmotischen Abführmitteln, funktionellen Flüssigkeiten, der Reinigung von Lösungsmitteln, Pflegemitteln, Geschirrspülmitteln und der Reinigung von Kfz-Heizkörpern verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trisodiumcitrat-Dihydrat wird häufig in Lebensmitteln, Getränken und Füllstoffen als Puffer, zur Sequestrierung oder als Emulgiermittel eingesetzt. Wurde als Antikoagulant bei Bluttransfusionen, osmotischen Abführmitteln, funktionellen Flüssigkeiten, der Reinigung von Lösungsmitteln, Pflegemitteln, Geschirrspülmitteln und der Reinigung von Kfz-Heizkörpern verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Stabil und inkompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trisodium citrate dihydrate |
| Schmelzpunkt | 150°C (in -2H2O) |
| Dichte | 1.76 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 10,000 g |
| Beilstein | 6104939 |
| Merck Index | 14,8602 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formelmasse | 294.10 (258.07 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |