Learn More
Tris, ultrarein, 1 kg, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris |
| CAS | 77-86-1 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | C4H11NO3 |
| InChI-Schlüssel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.136 |
| PubChem CID | 6503 |
| ChEBI | CHEBI:9754 |
| Mehr anzeigen |