Läs mer
Tris-(triphenylphosphin)-Ruthenium(II)-Chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride |
| Schmelzpunkt | 159.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | [(C6H5)3P]3RuCl2 |
| Menge | 1 g |
| Fieser | 04,564; 05,740; 06,654; 12,179; 16,126; 06,175; 07,101; 08,840; 09,104; 17,33 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in methanol, ethanol, acetone,, ethyl acetate, chloroform and toluene, insoluble in diethyl ether and n-hexane |
| Formelmasse | 958.85 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.